Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudage avec bouchons d’extrémité
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
1000 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Type de produit | Tube |