Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudage avec bouchons d’extrémité
Code produit. 11592662 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
250 mm
1000 mm
1500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11592662
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tubes d’échafaudage Fisherbrand™ avec bouchons d’extrémité sont fabriqués en acier inox durable.
  • Diamètre : environ 13 mm
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 1000 mm
Type de produit Tube