Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudage avec bouchons d’extrémité
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tubes d’échafaudage Fisherbrand™ avec bouchons d’extrémité sont fabriqués en acier inox durable.
12.55€ - 42.95€
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11592662
|
Fisherbrand™
|
1000 mm |
38.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11502672
|
Fisherbrand™
|
1500 mm |
42.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11582662
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
12.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Diamètre : environ 13 mm
- Disponible en plusieurs longueurs
- S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Acier inoxydable | |
Tube |