Learn More
Azpack™ Clips de tubulure Unex™
Code produit. 11338403
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 à 14 mm
13 à 17 mm
18 à 22 mm
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 11338403
Marque: Azpack™ 11338403
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Tournez l’écrou pour restreindre et libérer la tubulure. Les clips de tubulure en acier inox Azpack™ sont conçus pour distribuer et appliquer la pression uniformément.
  • Acier inox
  • Anneau à double bande pour une pression uniforme
  • Écrou et boulon inclus pour appliquer une compression correcte
Spécification
Type Pince pour tubulure
Matériau Acier inox (H10 304, A2)
Comprend Tightening bolt
Diamètre (métrique) 10 à 14 mm
Jaw Type Anneau à double bande