Learn More
Lauda™ Connecteurs de tubulures en acier inox
Code produit. 10734703
Click to view available options
Diamètre (métrique):
8,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10734703
Marque: Lauda™ HKO 061
Les connecteurs de tubulures en acier inox Lauda™ sont utilisés pour raccorder les tubulures en polymère aux thermostats et refroidisseurs à circulation LAUDA.
  • Pour le raccordement des tubulures en polymère
Spécification
Type Accessoire, connecteur de tubulure
Matériau Acier inoxydable
Diamètre (métrique) 8,5 mm