Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
11,43cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pinces brucelles en acier inox finement conçues
- Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
- La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
- Anti-magnétiques, anti-acide et résistantes aux acides
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointe bêche |
| Longueur (impériale) | 4,75 in |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 11,43cm |
| Type de produit | Pinces |
| Type | Pinces brucelles droites |
| Stérilité | Stérile |