Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles en acier inoxydable
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
10.19€ - 12.05€
Spécification
Nb par paquet | À l’unité |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Type de produit | Pinces |
Type | Pince |
Quantité | Chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Type de pointe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11705499
|
Cole-Parmer™
07287-08 |
10,8 cm | Coudé |
12.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11735449
|
Cole-Parmer™
07287-06 |
10,8 cm | Pointe tranchante ultra fine |
11.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11745449
|
Cole-Parmer™
07287-01 |
12,7 cm | Droit |
11.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11755449
|
Cole-Parmer™
07287-04 |
14,0 cm | Longue pointe fine |
11.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11749909
|
Cole-Parmer™
07287-09 |
10,8 cm | Courbe |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Recommandé pour l’assemblage de micro-électronique et de précision
- Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
- La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
- Anti-magnétiques et résistants aux acides
Spécification
À l’unité | |
Pinces | |
Chaque |
Acier inoxydable | |
Pince | |
Droit |