Learn More
Arex Professional Equipment™ Paillasse en acier inox avec socle en U
Code produit. p-8009396
Encompass
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
1400 x 600 x 850 mm
1800 x 600 x 850 mm
2000 x 700 x 850 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11844290
Marque: Arex Professional Equipment™ CTT614S
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
  • Paillasse en acier inox 18/10
  • Hygiène parfaite
  • Nettoyage facile
  • Anti-corrosion
  • Revêtement entièrement en acier inox AISi 304 Cr Ni 18/10 sans angle vif
  • Hygiène maximale grâce au plan de travail parfaitement lisse. Surface inférieure avec revêtement insonorisant
  • Hauteur de travail: 85cm
  • Charge maximale: 150kg répartis
  • Piètement à section carrée 4 x 4cm assurant une stabilité maximale avec 4 pieds de mise à niveau réglables
  • Roulettes en option
  • Les blocs tiroirs en option sont uniquement compatibles avec les tables de profondeur 70cm
  • Paillasse standard piètement en U
Spécification
Dimensions (L x l x H) 1400 x 600 x 850 mm
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.