Learn More
Thermo Scientific™ Raccords, raccords en T et croix en acier inox
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Minimisez les volumes morts du système et assurez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox.
Minimisez les volumes morts du système et garantissez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox Thermo Scientific™. Comprend deux écrous et ferrules en acier inox.
- Formats à volume mort totalement nul ou faible
- Comprend deux écrous et ferrules en acier inox
Spécification
Spécification
| Type | Raccord union |
| Pression nominale | 10 000 psi (690 bars) |
| Volume balayé | 0,103 µl |
| Comprend | Raccord avec 2 écrous et ferrules en acier inox |
| Description | Trou traversant de 0,020 po |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Raccords Valco |