Learn More
RUBIS Brucelles de manipulation de plaquettes
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
Conception:
Lèvre supérieure, palette inférieure perforée étagée
Lèvre supérieure, palette inférieure étagée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Brucelles pour la manipulation de plaquettes
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Industrie des semi-conducteurs
- Très fiable
Spécification
Spécification
| Conception | Lèvre supérieure, palette inférieure perforée étagée |
| Longueur (impériale) | 5,12 in |
| Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Type de produit | Brucelles de manipulation de plaquettes |
| Quantité (nbre par cas) | Each |
| Nombre de dents | 4 |
| Dimensions (L x l) | 130 x 12.5 mm |
| Largeur (métrique) | 12.5 mm |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.