Learn More
Cole-Parmer™ Bain-marie en acier inoxydable Stuart™
Code produit. p-8011192
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
15 L
24 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13101204
Marque: Cole-Parmer™ 1212291
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces bains-marie numériques pour les applications à basse température. Les bains-marie en acier inoxydable Stuart™ sont conçus pour offrir une efficacité maximale avec un encombrement minimal.
  • Affichage numérique de la température
  • Bol en acier inoxydable résistant à la corrosion
  • Bol intérieur transparent facile à nettoyer
  • Boîtier extérieur froid au toucher
  • Capteur de faible niveau d’eau
  • Système de vidange intégré
  • Fourni avec un couvercle robuste en polycarbonate
Spécification
Capacité (impériale) 1.6 gal.
Capacité (métrique) 6 L
Gamme de températures De 25°C à 99,9°C
Type Water Bath
Matériau Acier inoxydable
Stabilité de la température ± 0,5°C
Dimensions (P x L x H) 230 x 335 x 280 mm
Poids (métrique) 6,5 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz