Learn More
Atrow™ Panier grillagé en acier inox avec poignée
Code produit. 11772983
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
125 x 125 x 140 mm
140 x 140 x 140 mm
140 mm x 140 mm (dia. int. x H)
160 x 160 x 140 mm
160 x 160 x 160 mm
160 mm x 160 mm (dia. int. x H)
200 x 200 x 200 mm
200 mm x 200 mm (dia. int. x H)
300 mm x 200 mm (dia. int. x H)
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
1 pièce
30 pièces
Code produit. 11772983
Marque: Atrow™ 811441
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chargez des matériaux pour le stockage, le nettoyage, les bains chimiques et bien plus encore. Le panier grillagé en acier inox Atrow™ avec poignée est disponible dans une forme cylindrique ou carrée dans une multitude de tailles. Chacun d’eux est composé de barres en acier inox verticales et inclut une poignée à charnière pour une manipulation facile.
L’acier inox est durable et résistant à la rouille et à la corrosion et peut être utilisé dans une vaste gamme de températures. Cela permet d’utiliser ces paniers de manipulation de matériaux dans une vaste gamme d’applications, notamment l’organisation de l’espace de travail, le nettoyage et le rinçage, les bains chimiques et le thermocyclage.
  • Paniers ronds présentant des diamètres de 140 mm–300 mm
  • Paniers carrés présentant des longueurs latérales de 125 mm–200 mm
  • Les paniers peuvent être immergés et utilisés dans les environnements à haute et basse température
Spécification
Comprend Poignée
Type de produit Panier, fil
Matériau Acier inoxydable
Forme Rond
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l x H) 140 mm x 140 mm (dia. int. x H)
Hauteur (métrique) 140 mm
Diamètre (métrique) interne 140 mm