Learn More
Micronova™ Brosses métalliques en acier inox à poils moyennement durs, pointe type ventilateur et poignée en plastique
Code produit. 15733014 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diamètre (métrique) des poils:
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
de 1,9 à 3,8 cm
Type de produit:
Brosse
Brosse en forme de J
Brosse en forme de S
Brosse nettoyante
Brosse pour pointe de ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15733014
Marque: Micronova™ BRWM345
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Brosses métalliques en acier inox avec poils en nylon
Les brosses Micronova avec fil en acier inoxydable intégré sont excellentes pour nettoyer les vannes, les tubulures, les cylindres, les chambres étroites et d’autres zones difficiles à nettoyer. Ces brosses durables sont suffisamment souples pour se plier au niveau de leurs raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus. Le modèle conique donne encore plus de polyvalence à vos tâches de nettoyage.
  • Brosses à poils en nylon avec noyau métallique en acier inoxydable
  • Idéales pour le nettoyage des vannes, des tubulures, des cylindres et des chambres étroites
  • Suffisamment flexibles pour se courber au niveau des raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus
  • Le modèle conique permet de réaliser des tâches de nettoyage encore plus polyvalentes
  • Disponibles en plusieurs diamètres allant de 0,25 à 2 pouces
Spezifikation
Type de produit Brosse pour pointe de ventilateur
Bristle Material Nylon
Bristle Type Raideur moyenne
Color-coded No
Matériau de la poignée Acier inoxydable
Handle Type Boucle
Types de pointes Pointe du ventilateur
Stérilité Non stériles
Aspect Nylon bristle, Fan Tip Braided wire Brush Head, Stainless Steel wire handle
Autoclavable Autoclavable
Instructions d’entretien Item can be cleaned after use and hung up for optimal drying and sanitation purposes.
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Couleur White
Contenu et stockage Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diamètre (impériale) 0.75 in.
Diamètre (impériale) des poils 0,75 po
Diamètre (métrique) 1.9 cm
Diamètre (métrique) des poils 1,9 cm
Dimensions (L x l x H) 16 x 0.75 x 0.75 in.(40.6 x 0.9 x 0.9 cm)
Jetable Reusable
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (application) Cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Comprend Sans housse
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (impériale) de la brosse 5 in
Longueur (impériale) de la poignée 11 in.
Longueur (métrique) 40,6 cm
Longueur (métrique) de la brosse 12,7cm
Longueur (métrique) de la poignée 27.9 cm
Matériau Nylon, Stainless Steel
Conditionnement Each brush is individually packaged
Quantité 12/Cs.
Résistant à Standard disinfectants and cleaning solutions
Dimensions 10 x 6 in.
Largeur (impériale) des poils 0.75 in.
Largeur (métrique) des poils 0.9 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt