Learn More
Micronova™ Brosses métalliques en acier inox à poils moyennement durs, pointe type ventilateur et poignée en plastique
Code produit. p-7203104 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diamètre (métrique) des poils:
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
de 1,9 à 3,8 cm
Type de produit:
Brosse
Brosse en forme de J
Brosse en forme de S
Brosse nettoyante
Brosse pour pointe de ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15773004
Marque: Micronova™ BRWL149
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
Diamètre de la brosse : 1/4 po, longueur : 5 po, longueur totale : 16 po Rigidité des poils : Light
Brosses métalliques en acier inox avec poils en nylon
Les brosses Micronova avec fil en acier inoxydable intégré sont excellentes pour nettoyer les vannes, les tubulures, les cylindres, les chambres étroites et d’autres zones difficiles à nettoyer. Ces brosses durables sont suffisamment souples pour se plier au niveau de leurs raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus. Le modèle conique donne encore plus de polyvalence à vos tâches de nettoyage.
  • Brosses à poils en nylon avec noyau métallique en acier inoxydable
  • Idéales pour le nettoyage des vannes, des tubulures, des cylindres et des chambres étroites
  • Suffisamment flexibles pour se courber au niveau des raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus
  • Le modèle conique permet de réaliser des tâches de nettoyage encore plus polyvalentes
  • Disponibles en plusieurs diamètres allant de 0,25 à 2 pouces
Spécification
Type de produit Brosse nettoyante
Bristle Material Nylon
Bristle Type Raideur légère
Color-coded No
Matériau de la poignée Fil en acier inoxydable
Handle Type Wire-wound with Loop
Types de pointes Fan Tip
Stérilité Non stériles
Aspect Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
Autoclavable Autoclavable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Certifications/Conformité ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; FDA Approved Materials
Couleur Acier inoxydable ; Naturel
Contenu et stockage Store in a dry area, at ambient temperature with ideal air flow.
Diamètre (impériale) 0.25 in.
Diamètre (impériale) des poils 0,25 po
Diamètre (métrique) 0.64 cm
Diamètre (métrique) des poils 0,64 cm
Dimensions (L x l x H) 16 x 0.25 x 0.25 in. (40.6 x 0.64 x 0.64 cm)
Jetable Non
Filtré Non-filtered
Inflammable No
À utiliser avec (application) Brosse adaptée au nettoyage des tubes et des petites pièces
À utiliser avec (équipement) BRSC652-6: NovaPoly Plastic Tube and Stainless Steel Brush Covers
Comprend Without Cover
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (impériale) des poils 0.25 in.
Longueur (impériale) de la brosse 5 in.
Longueur (impériale) de la poignée 11 in.
Longueur (métrique) 22,9 cm
Longueur (métrique) des poils 0.64 cm
Longueur (métrique) de la brosse 12.7 cm
Longueur (métrique) de la poignée 27.9 cm
Matériau Nylon, Stainless Steel
Nbre de rangées de poils 23 rows
Conditionnement Each brush is individually packaged
Quantité 12/Pk.
Résistant à Standard disinfectants and cleaning solutions
Dimensions 16 x 10 x 6 in.
Largeur (impériale) des poils 0,25 in
Largeur (métrique) des poils 0,64 cm