Learn More
Hamilton™ Colonne d’échange de cations HC-75 (H+) en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 7,8 mm |
| Longueur (métrique) | 305 mm |
| Pression max. | 400 psi |
| Granulométrie | 9 μm |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L17 |
| Phase stationnaire | HC-75 (H+) |
| Matériau de remplissage | PSDVB / acide sulfonique |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Colonne d’échange d’anions |