Learn More
Solution standard X10, 10 mL
Description
- Solution d’étalon pour osmomètre
- Boîte de 10 ampoules en verre de 1 ml.
- Pour un étalonnage facile des osmomètres
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Ampoules en verre |
| Concentration | 300 mosm/kg H2O |
| pH | 7 |
| Point de fusion | -0,55 °C |
| Point d’ébullition | 100,4 °C |
| Quantité | 10 x 1 mL |