Learn More
Norme 1506 : Ca @ 2000 μg/g; P, Zn, Mo à 800 μg/g dans 75 cSt d'huile
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Type de solution | Mélange |
| Élément | Multi-éléments |
| Solvent or Matrix | Huile d’hydrocarbures |
| Industry Type | CQ industriel |
| Quantité | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 800 μg/g∣Phosphorus 800 μg/g∣Zinc 800 μg/g∣Calcium 2000 μg/g |