Learn More
Cole-Parmer™ Pinces d’extension à trois broches Standard
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Sa conception permet d’utiliser toute la longueur de la pince : aucune gêne due à un ressort ou à un mécanisme interne. Optez pour le réglage simple en vue d’une utilisation standard : un mors ou un doigt est ajusté à l’aide d’un écrou à oreilles, tandis que l’autre mors reste tel quel. Si vous avez besoin d’une pince plus polyvalente, choisissez le double réglage. Les deux mors se règlent facilement sur une portée plus large au moyen de vis de serrage. La hauteur des mors de cette pince en fait l’outil idéal pour tenir fermement la verrerie pourvue de joints en verre rodé de précision.
- Disponible en 3 tailles : petite, moyenne et grande
- En zinc nickelé
- Avec des manchons gainés de vinyle antidérapant ou pour les températures supérieures 100°C, recouverts de fibre de verre
- Idéale pour les objets de forme irrégulière
- Un support supplémentaire doit être acheté séparément pour fixer les pinces à des cadres de laboratoire, des supports ou d’autres appareils
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Type | Pince d’accessoire |
| Matériau | Zinc nickelé |
| Diamètre (métrique) | 108 mm |
| Longueur (métrique) | 247,9 mm |
| Dimensions | Grand format |