Learn More
Tampon standard de borate, pH 9,225, NIST, Chem-Lab
Code produit 11999262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Conditionnement:
1 pièce
10L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11999262 1 L 1 pièce
11909272 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11999262 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL03.0202.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.00€
    35.80€ / 1 pièces
    Économisez 39.20€
    52% de réduction
 Article restreint
En stock
Pour une utilisation en laboratoire, mesures du pH, traçable au SRM à partir de NIST
pH = 9,464 à 0 °C
pH = 9,395 à 5 °C
pH = 9,332 à 10 °C
pH = 9,276 à 15 °C
pH = 9,225 à 20 °C
pH = 9,180 à 25 °C
pH = 9,139 à 30 °C
pH = 9,068 à 40 °C
pH = 9,011 à 50 °C
pH = 8,962 à 60 °C
pH = 8,921 à 70 °C
pH = 8,885 à 80 °C
Identifiants chimiques
CAS 1303-96-4
Formule moléculaire Na2B4O7•10H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate decahydrate solution
Densité 1.01g/mL
pH 9.225
Quantité 1 L
Conditionnement PE
Traçabilité au NIST NIST traçable
Poids de la formule 381,37 g/mol