Learn More
Solutions tampons standard pH 1,68, WTW™
Description
- Pour applications de précision
- Solutions tampons standard traçables au PTB/NIST (solutions tampons de référence professionnelle) pour les applications de précision - utilisation en toute sécurité
- Solutions tampon standard conforme à la norme DIN 19266-01: 2000
- Solutions tampon universelles
- Précision élevée : pH ±0,02
- Les solutions tampon standard WTW sont certifiées traçables au PTB/NIST et peuvent donc être utilisées en toute sécurité
- Les tampons pH 1,679 et PL2 sont disponibles en flacons de 250 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Certificat d’analyse | DIN/NIST |
| À utiliser avec (application) | Applications de précision |
| pH | 1.68 |
| Forme physique | Liquid |
| Quantité | 250 ml |
| Conditionnement | Flacon |