Learn More
Koettermann™ Armoire chimique standard, 1200 x 720 x 516 mm
Code produit. 14885371
Click to view available options
Nbre de portes:
2
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 14885371
Marque: Koettermann™ 37500020
L’armoire chimique standard Koettermann™ de 1200 x 720 x 516 mm permet un stockage adapté à une variété de besoins en laboratoire, mais convient particulièrement au stockage des produits chimiques.
  • Armoire chimique
  • Deux portes
  • Une étagère
  • Verrouillable
Spécification
Dimensions (P x L x H) 516 x 1200 x 720 mm
Comprend Verrouillage
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1
Type de produit Armoire de produits chimiques