Learn More
Consort™ Électrodes de conductivité
Code produit. p-8010445
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
0°C à 100°C
0°C à 110°C
0°C à 80°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11792019
Marque: Consort™ SK23T
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour les applications de laboratoire, industrielles, biotechnologiques et médicales. Les électrodes de conductivité Consort™ sont des capteurs analytiques électrochimiques de haute qualité. Une gamme d’électrodes est disponible pour une utilisation générale sur le terrain, avec des microvolumes ou pour mesurer des conductivités élevées.
Lors de l’étalonnage ou de la mesure, toutes les solutions doivent être agitées doucement afin d’assurer une véritable représentation du contenu. Des solutions d’étalonnage fraîches avec des valeurs proches de la valeur d’échantillon attendue doivent être choisies. Rincez l’électrode deux fois entre les mesures : tout d’abord dans l’eau distillée, puis avec l’échantillon suivant à mesurer. Laissez les électrodes suffisamment longtemps pour qu’elles se stabilisent lors de l’étalonnage ou de la mesure.
  • Les options incluent le modèle de terrain standard, le modèle de microvolume et le modèle à haute conductivité
  • Compensation automatique de la température (ATC Pt1000) intégrée, avec 2 connexions banane pour ATC
  • Comprend également un câble de 1 m et 1 connexion BNC
  • L’indicateur de stabilité s’affiche lorsque les relevés doivent être pris
Spécification
Constante de cellule 10 cm-1
Types de connecteurs BNC, 2 x Banana Plug
À utiliser avec (application) À utiliser avec des microvolumes
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Type Électrodes de conductivité
Diamètre (métrique) du corps 6 mm
Longueur (métrique) 110 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Corps en verre, plaques en platine
Comprend Câble de 1 m, 2 connexions banane pour ATC, 1 connexion BNC
Capteur ATC intégré (Pt1000)
Modèle SK24T