Description
- Sélection et applications :
- Toutes les tâches de dispersion standard
- Broyage d’échantillons de tissus animaux et humains dans une grande variété de fluides et de volumes
- Préparation d’échantillons pour l’extraction et la dissolution de matières organiques
- Préparation d’échantillons pour les procédures de diagnostic médical ainsi que pour l’analyse d’ADN
- Extractions de systèmes / substances à partir d’échantillons d’origine végétale
- Rupture de cellules animales et humaines
- Désagglomération de structures cellulaires unies
- Mélange intensif
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agrégat de dispersion standard |
| Vitesse | 8 m/s |
| Plage de volume (métrique) | 0,3 à 10 ml |
| Diamètre (métrique) de la sonde | 7 mm |
| Longueur (métrique) | 101 mm |
| Modèle | PT-DA 07 / 2EC-F101 |
| Quantité d’emballage | 1 de chaque |