Learn More
3M™ Tubulure d’alimentation en air comprimé de robustesse standard
Code produit 12354679 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12354679 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12354679 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000044242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.00€
    429.07€ / 1 pièces
    Économisez 194.93€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Spécification
Type de produit Appareil respiratoire
À utiliser avec (application) Système respiratoire
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 10 m