Learn More
Cole-Parmer™ Pinces Rochester Pean de qualité standard, droites
Code produit. 15700439 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
18,415 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15700439
Marque: Cole-Parmer™ 1081813
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les pinces Rochester Pean de qualité standard sont fabriquées en acier inoxydable ; elles sont durcies, trempées et polies pour une finition haut de gamme sans coût supplémentaire.Ces instruments sont particulièrement adaptés aux applications moins critiques.
  • Qualité standard
  • Acier inox
  • Type d’extrémité droite
  • Système non destiné à des applications médicales ou à une utilisation sur les patients
  • Autoclavables
Spécification
Longueur (impériale) 7,25 in
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 18,415 cm
Type de produit Forceps
Qualité Étalon
À utiliser avec (application) Convient parfaitement aux applications de faible criticité
Description Pince à extrémité droite Rochester-Pean de qualité standard ; Autoclavables
Modèle Extrémité droite