Learn More
BRAND™ Entonnoir à joint rodé standard
Code produit. 11804120 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40 mm
50 mm
80 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 11804120
Marque: BRAND™ 94905
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Corps à moitié arrondi
  • La tige s’adapte aux prises de terre standard
  • Idéal pour le remplissage de liquides ou de poudres dans des flacons à col multiple
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) supérieur 40 mm
    Matériau PP
    À utiliser avec (équipement) Tige pour NS 14/23
    Quantité 10
    Type de produit Entonnoir à joint rodé standard