Learn More
BRAND™ Entonnoir à joint rodé standard
Product Code. p-7159956 Shop All Brand Products
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40 mm
50 mm
80 mm
Unit Size:
10 pièces
5 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11804120
Brand: BRAND™ 94905
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Corps à moitié arrondi
  • La tige s’adapte aux prises de terre standard
  • Idéal pour le remplissage de liquides ou de poudres dans des flacons à col multiple
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Diamètre (métrique) supérieur 40 mm
    Matériau PP
    À utiliser avec (équipement) Tige pour NS 14/23
    Quantité 10
    Type de produit Entonnoir à joint rodé standard