Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x630x350 mm
Code produit. 15733082
Click to view available options
Mécanisme de verrouillage:
Non
Oui
Type de porte:
Ouverture de face / sans portes
Vitre coulissante
Nbre de portes:
2
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15733082
Marque: Koettermann™ 30700167
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 630 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
  • Armoire murale
  • Une étagère
  • Panneaux latéraux
Spécification
Type de produit Armoire avec montage mural
Dimensions (P x L x H) 350 x 1200 x 630 mm
Type de porte Vitre coulissante
Mécanisme de verrouillage Oui
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1