Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1200x780x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1200 x 780 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
687.46€ - 744.08€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 1200 x 780 mm |
---|---|
Nbre de portes | 2 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15703092
|
Koettermann™
307-00174 |
Oui |
744.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15793082
|
Koettermann™
307-00173 |
Non |
687.46€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Armoire murale
- Deux portes
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 1200 x 780 mm | |
2 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |