Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 1500x780x350 mm
Code produit. 15753092
Click to view available options
Mécanisme de verrouillage:
Non
Oui
Type de porte:
Ouverture de face / sans portes
Portes coulissantes en verre
Nbre de portes:
2
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15753092
Marque: Koettermann™ 30700179
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
L’armoire haute standard Koettermann™ de 1500 x 780 x 350 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
  • Armoire murale
  • Une étagère
  • Panneaux latéraux
Spécification
Type de produit Armoire avec montage mural
Dimensions (P x L x H) 350 x 1500 x 780 mm
Type de porte Portes coulissantes en verre
Mécanisme de verrouillage Oui
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 1