Learn More
Koettermann™ Armoire suspendue standard, 600x780x366 mm
L’armoire haute standard Koettermann™ de 600 x 780 x 366 mm offre un entreposage adapté aux divers besoins des laboratoires.
452.92€ - 481.80€
Spécification
Dimensions (P x L x H) | 366 x 600 x 780 mm |
---|---|
Nbre de portes | 1 |
Nbre d’étagères | 1 |
Type de produit | Armoire avec montage mural |
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Mécanisme de verrouillage | Type de porte | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15793102
|
Koettermann™
307-00193 |
Oui | Porte battante à gauche |
481.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15783102
|
Koettermann™
307-00192 |
Non | Porte battante à gauche |
452.92€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15703112
|
Koettermann™
307-00194 |
Non | Porte battante à droite |
457.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Armoire murale
- Une porte
- Une étagère
- Panneaux latéraux
Spécification
366 x 600 x 780 mm | |
1 | |
1 | |
Armoire avec montage mural |