Learn More
Sampling Systems™ Bobine manuelle à usage intensif standard de type Ex
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
175 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec le Sub Sampler Pro
- Fabrication en polypropylène
Spécification
Spécification
| Type de produit | Hand Reel |
| Matériau | Conductive Polyamide, Aluminum |
| Diamètre (métrique) | 175 mm |
| Largeur (métrique) | 55 mm |