Learn More
Thermo Scientific™ Gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) (déshydratée)
Click to view available options
Quantité:
À l’unité
5 kg
Conditionnement:
500g
5kg
Description
Déterminez les comptages sur plaque de micro-organismes dans des échantillons alimentaires et de produits laitiers, les eaux usées et d’autres matières d’importance sanitaire grâce ce milieu.
- Répond à la formulation de l’APHA, de l’AOAC et de PHLS
- Le contrôle qualité de la gélose pour comptage sur plaque standard (APHA) comprend des tests conformes à la norme ISO 11133:2014
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Gélose |
| Type de test | Gélose pour comptage sur plaque standard APHA |
| Quantité | 5 kg |
For laboratory use only