Learn More
Tenak™ Rack standard pour plaques de microtitration, pour congélateurs-coffre, hauteur d’étagères de 65 mm
Tous les produits TENAK ProduitsDescription
- À utiliser dans les congélateurs-coffre
- Les racks sont fournis avec une tige de verrouillage pour sécuriser les cryoboîtes
- Fabriquée en acier inoxydable
Spécification
Spécification
| Capacité | Plaques de microtitration (10) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 10 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs-coffre |
| Dimensions (L x l x H) | 135 x 92 x 669 mm |
| Comprend | Barre de verrouillage |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |