Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Stainlesss Steel Standard Rack for use in upright freezers is designed to hold microtiterplates.
185.00€ - 268.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs armoires |
Hauteur (métrique) | 16 mm |
Code produit | Marque | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Matrice de tubes | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15210934
|
Tenak™
TE27454 |
Plaques de microtitration (80) | 16 x 5 |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220914
|
Tenak™
TE27400 |
Microplaques (36) | 9 x 4 |
185.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15220934
|
Tenak™
TE27456 |
Microplaques (95) | 19 x 5 |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230934
|
Tenak™
TE27458 |
Microplaques (115) | 23 x 5 |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15230954
|
Tenak™
TE27520 |
Plaques de microtitration (54) | 9 x 6 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15240914
|
Tenak™
TE27404 |
Plaques de microtitration (64) | 16 x 4 |
221.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15240954
|
Tenak™
TE27522 |
Plaques de microtitration (78) | 13 x 6 |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15240974
|
Tenak™
TE27570 |
Plaques de microtitration (63) | 9 x 7 |
215.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250914
|
Tenak™
TE27406 |
Plaques de microtitration (68) | 17 x 4 |
238.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15250954
|
Tenak™
TE27524 |
Plaques de microtitration (96) | 16 x 6 |
245.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15260954
|
Tenak™
TE27526 |
Microplaques (114) | 19 x 6 |
262.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15260974
|
Tenak™
TE27574 |
Microplaques (114) | 16 x 7 |
250.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15270974
|
Tenak™
TE27576 |
Microplaques (113) | 19 x 7 |
268.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15290924
|
Tenak™
TE27450 |
Plaques de microtitration (45) | 9 x 5 |
209.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- For use in upright freezers
- Racks can either be used as one plate per shelf or the plates can be stacked
- Constructed of stainless steel
Spécification
Acier inoxydable | |
Congélateurs armoires | |
16 mm |