Learn More
Tenak™ Rack standard pour congélateurs verticaux, boîtes de 130 mm de haut, avec boîtes
Tous les produits TENAK Produits
Click to view available options
Capacité:
Boîtes (10)
Boîtes (6)
Boîtes (8)
Boîtes (12)
Boîtes (15)
Boîtes (9)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesurez la hauteur intérieure et la profondeur de votre congélateur avant de choisir le rack adéquat
- Les racks peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs
- Fabriquée en acier inoxydable
- Comprend des boîtes en carton blanc standard avec 9 x 9 séparateurs cellulaires
Spécification
Spécification
| Comprend | Boîtes en carton blanc, avec 9 x 9 séparateurs cellulaires |
| Array | 3 x 3 |
| Capacité | Boîtes (9) |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Positions | 9 |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateur vertical |
| Dimensions (L x l x H) | 420 x 140 x 401 mm |
| Hauteur (métrique) | 130 mm (Boîte) |