Learn More
Spectrum™ Labs Disque de dialyse RC standard
Click to view available options
Diamètre (métrique):
33 mm
100 mm
Conditionnement:
50 pièces
Description
Pour une utilisation avec les systèmes de dialyseur d’équilibre Spectrum et les systèmes de macrodialyseur Spectra/Por™.
- Disques à membrane prédécoupés en cellulose régénérée (RC)
- Fourni sec avec un glycérol comme humectant
Spécification
Spécification
| Type de produit | Disque de dialyse RC standard |
| Diamètre (métrique) | 100 mm |
| Quantité | 50/boîte |
| À utiliser avec (application) | Pour tubulure de dialyse RC de qualité standard |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur