Learn More
Bochem™ Pince de cornue standard
Code produit. 10289070
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
100 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10289070
Marque: Bochem™ 5450
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pince pour statif standard Bochem™ avec une mâchoire ronde revêtue de liège.
  • DIN 12894
  • Revêtement en liège
Spécification
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) 12 mm
Longueur (métrique) 180 mm
Dimensions (métrique) de la poignée 100 mm
Jaw Type Rond