Learn More
Bochem™ Pince de cornue standard
Click to view available options
Dimensions (métrique) de la poignée:
100 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- DIN 12894
- Revêtement en liège
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | 100 mm |
| Jaw Type | Rond |