Learn More
Brady™ Cadenas de sécurité standard avec manille en acier
Code produit. 11771386
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Marron
Violet
Conditionnement:
1 BX
6 pièces
Code produit. 11771386
Marque: Brady™ 813637
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cadenas de sécurité standard Brady™ avec manille en acier sont les meilleurs verrous pour tous les besoins en matière de sécurité et de sûreté et sont usinés avec précision pour une meilleure résistance aux tentatives d’effraction.
  • Un cylindre unique est isolé pour protéger les travailleurs contre les chocs lors de l’insertion de la clé
  • Six broches usinées avec précision pour des encoches de clés plus uniques et une meilleure résistance aux tentatives d’effraction
  • La rainure de clavette réservée et paracentrique offre une sécurité optimale
  • La conception spéciale interdit la libération de la clé jusqu’à ce que la manille du cadenas soit fermée
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur et antiétincelle est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • Une clé fournie avec chaque verrou
  • Retenue de la clé : la clé n’est pas libérée tant que la manille du cadenas n’est pas bien fermée
Spécification
Type de produit Cadenas de sécurité
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA PURPLE 6/PAC
Couleur Violet
Matériau Nylon renforcé
Description Cadenas de sécurité standard
Diamètre (métrique) de la manille 6,5 mm
Dimensions (L x l) 38,50 x 86,50 mm
Hauteur (métrique) 86,5 mm
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 6/boîte
Largeur (métrique) 38,5 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm