Learn More
Macherey-Nagel™ Couches de silice standard SILGUR sur plaques de verre
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Indicateur fluorescent:
Néant
UV254
Conditionnement:
25 pièces
50 pièces
Description
- Silice 60, surface spécifique (BET) ∼500 m2/g, taille des pores moyenne 60 Å,
- volume de pores spécifique de 0,75 ml/g, granulométrie de 5 à 17 µm
- Disponible en plaques de verre avec ou sans indicateur fluorescent
- Également disponible sous forme de feuilles d’aluminium ALUGRAM™ Xtra
- Excellente efficacité de séparation
- Coupe facile et fiable
- Mouillabilité exceptionnelle
- Zone de kieselguhr pour une application rapide des échantillons
- Le kieselguhr étant complètement inerte à l’égard d’un grand nombre de composés, les échantillons forment toujours une bande étroite à l’interface des deux adsorbants, indépendamment de la forme, de la taille ou de la position des taches dans la zone de concentration (voir figure). La séparation se fait alors dans la couche de silice
Spécification
Spécification
| Matériau | Silice 60 |
| Granulométrie | 5 à 17 μm |
| Porosité | 60 Å |
| Quantité | 50/boîte |
| Type | Plaque en verre |
| Indicateur fluorescent | UV254 |
| Volume des pores | 0,75 ml/g |
| Surface spécifique | ∼500 m2/g |
| Épaisseur (métrique) | 0,25 mm |
| Dimensions (L x l) | 10 x 20 cm |