Learn More
Macherey-Nagel™ Absorbant standard à base de silice 60 pour chromatographie sur colonne
Code produit. p-8012432 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Adsorbant silice 60 standard
Adsorbant standard à base de silice 60
Granulométrie:
de 0,04 à 0,063 mm
de 0,063 à 0,2 mm
de 0,1 à 0,2 mm
de 0,2 à 0,5 mm
Quantité:
1 kg
5 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 10480902
Marque: Macherey-Nagel™ 815380.1
Utilisez le silice 60 pour les séparations standard. L’adsorbant silice 60 standard pour la chromatographie en colonne est fourni dans une variété de tailles de particules et de tailles de conditionnement.
  • Taille des pores ∼60 Å
  • Volume des pores ∼0,75 ml/g
  • Surface spécifique BET ∼500 m2/g ;
  • Très poreux
  • Acide silicique amorphe sous forme de particules opalescentes dures
  • Préparé par précipitation de verre d’eau avec de l’acide sulfurique
Spécification
Granulométrie de 0,04 à 0,063 mm
Porosité ∼60 Å
Technique Chromatographie sur colonne
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 1 kg
Adsorbant Silice
Aire de la surface (métrique) ∼500 m2/g
Type Adsorbant standard à base de silice 60
À utiliser avec (application) Chromatographie sur colonne