Learn More
HelixMark™ Standard Silicone Tubing
Code produit. 16693234
Encompass_Preferred
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,31 mm
0,51 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,47 mm
1,58 mm
1,98 mm
2,64 mm
3,18 mm
3,35 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,94 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,64 mm
0,94 mm
1,19 mm
1,65 mm
1,96 mm
2,16 mm
2,41 mm
3,18 mm
4,65 mm
4,88 mm
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
11,13 mm
12,70 mm
14,30 mm
15,88 mm
17,48 mm
19,05 mm
22,23 mm
23,83 mm
25,41 mm
Code produit. 16693234
Marque: HelixMark™ 45634140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tubing for filling and transfer lines
  • HelixMark™ Standard Silicone Tubing meets the needs of a broad spectrum of applications and are universally applicable for the transfer of medical and pharmaceutical fluids under standard requirements.
  • The tubing is offered in a 60 Shore A silicone
  • Individually packed in pre-cut lengths of 15 m
Spécification
Certifications/Conformité USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,31 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (métrique) externe 0,64 mm
Longueur totale (impériale) 50 ft.
Longueur totale (métrique) 15 m
Épaisseur (métrique) 0.17 mm
À utiliser avec For Filling and Transfer Lines
Température min. de fonctionnement (métrique) -30°C
Quantité d’emballage 15 m
Stérilité Non stérile
Max. Operating Temperature (Metric) 200°C
Type de produit Tubing
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.