Learn More
HelixMark™ Standard Silicone Tubing
Klik for at se tilgængelige muligheder
Diamètre (métrique) interne:
0,31 mm
0,51 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,47 mm
1,58 mm
1,98 mm
2,64 mm
3,18 mm
3,35 mm
4,78 mm
6,35 mm
7,94 mm
9,53 mm
12,70 mm
15,88 mm
19,05 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,64 mm
0,94 mm
1,19 mm
1,65 mm
1,96 mm
2,16 mm
2,41 mm
3,18 mm
4,65 mm
4,88 mm
6,35 mm
7,95 mm
9,53 mm
11,13 mm
12,70 mm
14,30 mm
15,88 mm
17,48 mm
19,05 mm
22,23 mm
23,83 mm
25,41 mm
Beskrivelse
- HelixMark™ Standard Silicone Tubing meets the needs of a broad spectrum of applications and are universally applicable for the transfer of medical and pharmaceutical fluids under standard requirements.
- The tubing is offered in a 60 Shore A silicone
- Individually packed in pre-cut lengths of 15 m
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | USP Class VI, ISO 10993-1, FDA 21 CFR 177-2600, EP 3.1.9 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) interne | 0,31 mm |
| Matériau | Silicone durci au platine |
| Diamètre (métrique) externe | 0,64 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (métrique) | 0.17 mm |
| À utiliser avec | For Filling and Transfer Lines |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -30°C |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion