Learn More
Thermo Scientific™ Système standard de flacon à usage unique, PETG, jeu de bouchons à 2 ports
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
25 pièces
Description
Principaux avantages :
- Conçu pour un large éventail d’applications, notamment la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
- Permet d’éliminer les étapes d’installation et de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables
- Permet de réduire les risques de contamination croisée
- Permet une flexibilité spécifique au procédé grâce à plusieurs tailles de flacons
Détails de l’assemblage :
- Les flacons sont disponibles avec des surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)
- Chaque flacon est surmonté d’un assemblage comprenant un bouchon, un disque et une tubulure
- La plupart des assemblages ont deux ports avec une tubulure C-Flex™ ; la taille 2 L comprend un troisième port, également équipé d’une tubulure C-Flex
- Sur chaque assemblage, une ligne est dédiée à la ventilation
- Les deuxième et troisième lignes sont destinées au transfert de liquide et comprennent des raccords de bouchon de 1/8 po, à utiliser avec votre équipement de soudage ou d’étanchéité préféré
- La trajectoire du fluide du produit fini a été validée conformément à la norme AAMI TIR33 avec un niveau garanti de stérilité 10-6 (SAL)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Système standard de flacon à usage unique |
| Matériau | PETG |
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (impériale) | 16,91 oz. |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
| Quantité | 500 mL, 1 case of 10 |
| Matériau du bouchon | HDPE |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Distribution par le bouchon | Oui |
| Afficher plus |