Learn More
Thermo Scientific™ Système standard de flacon à usage unique, PETG, jeu de bouchons à 2 ports
Code produit. p-9367009 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 ml
500 mL
1 L
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
25 pièces
Code produit. 17827381
Marque: Thermo Scientific™ SB00006I
Thermo Scientific™ Polycarbonate Single-Use Bottle Assembly System includes a Nalgene Square Polycarbonate Bottle, a 53 B ported closure with one vent filter line and two 1/4-in plugged connection lines.
Principaux avantages :
  • Conçu pour un large éventail d’applications, notamment la bioproduction, les sciences de la vie et l’utilisation générale en laboratoire
  • Permet d’éliminer les étapes d’installation et de nettoyage post-utilisation requises pour les récipients réutilisables
  • Permet de réduire les risques de contamination croisée
  • Permet une flexibilité spécifique au procédé grâce à plusieurs tailles de flacons
Détails de l’assemblage :
  • Les flacons sont disponibles avec des surfaces de contact en polycarbonate (PC) et en polyéthylène téréphtalate glycol (PETG)
  • Chaque flacon est surmonté d’un assemblage comprenant un bouchon, un disque et une tubulure
  • La plupart des assemblages ont deux ports avec une tubulure C-Flex™ ; la taille 2 L comprend un troisième port, également équipé d’une tubulure C-Flex
  • Sur chaque assemblage, une ligne est dédiée à la ventilation
  • Les deuxième et troisième lignes sont destinées au transfert de liquide et comprennent des raccords de bouchon de 1/8 po, à utiliser avec votre équipement de soudage ou d’étanchéité préféré
  • La trajectoire du fluide du produit fini a été validée conformément à la norme AAMI TIR33 avec un niveau garanti de stérilité 10-6 (SAL)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Système standard de flacon à usage unique
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Capacité (métrique) 125 mL
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Quantité 125 mL, 1 case of 25
Matériau du bouchon HDPE
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui
Étape du flux de travail Upstream sampling. Upstream Validation. Upstream process solution storage.