Learn More
Solution-étalon d’ammonium, WTW™
Code produit 10653202
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10653202 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10653202 Fournisseur WTW Code fournisseur 120240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.42€
    164.00€ / 1L
    Économisez 15.42€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les solutions étalons à étalonner contiennent 10 g d’ions à mesurer par 10 litres. Grâce à des dilutions définies de ces solutions, l’utilisateur peut facilement produire sa propre solution d’étalonnage pour la plage de mesure souhaitée. Le vrac avec un contenu d’un litre permet des mesures économiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Densité 1,02g/cm3
Forme physique Liquides
Concentration 10 g/L
pH 3.1
Point d’ébullition 100 °C
Quantité 1 L