Learn More
Solution couleur étalon BY, marron/jaune, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11894242 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11894242 125 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11894242 Fournisseur Reagecon Code fournisseur EP704
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Pour étalonner, contrôler, qualifier et valider les instruments de mesure des couleurs. La solution couleur étalon BY, marron/jaune, qualité EP, Reagecon™ est une solution colorimétrique prête à l’emploi produite conformément à la pharmacopée européenne Ph. Chap. 2 d’une combinaison précise de solutions de couleurs primaires.
Étalon colorimétrique prêt à l’emploi présenté dans un flacon inviolable de haute qualité. Les solutions couleur étalon EP sont préparées à partir des solutions couleurs primaires EP (jaune, rouge et bleu) et peuvent être utilisées pour préparer les solutions couleur de référence EP.
  • Fabriquées conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne
  • Certificat d’étalonnage de la balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné selon les normes ISO Guide 34
  • Étalon couleur BY = 2,4 jaune + 1,0 rouge + 0,4 bleu + 6,2 acide chlorhydrique (10 g HCl/l)
Spécification
Description European Pharmacopoeia Standard Color Solution BY
Conditionnement Inviolable
Certificat d’analyse Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7758-98-7, 7647-01-0
Noms d’analytes ou de composants Iron chloride, Cobalt chloride, Copper sulfate, Hydrochloric acid
Forme physique Liquide
Couleur Brun/Jaune
Élément Iron Chloride, Cobalt Chloride, Copper Sulfate, Hydrochloric Acid
Quantité 125 ml
Qualité Eu. Ph. Chapitre 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STANDARD SOLUTION BY (BROWN / YELLOW)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate, hydrochloric acid 37%,iron trichloride, cobalt dichloride