Learn More
Solution standard de potassium, WTW™
Spécification
Spécification
| Densité | 1,02g/cm3 |
| Forme physique | Liquides |
| Concentration | 10 g/L |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Quantité | 1 L |