Learn More
Solution couleur étalon R, rouge, qualité EP, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit 11804252 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
125mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11804252 100 ml 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11804252 Fournisseur Reagecon Code fournisseur EP707
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour étalonner, contrôler, qualifier et valider les instruments de mesure des couleurs. La solution couleur étalon R, rouge, qualité EP, Reagecon™ est une solution colorimétrique prête à l’emploi produite conformément à la pharmacopée européenne Ph. Chap. 2 d’une combinaison précise de solutions de couleurs primaires.
Étalon colorimétrique prêt à l’emploi présenté dans un flacon inviolable de haute qualité. Les solutions couleur étalon EP sont préparées à partir des solutions couleurs primaires EP (jaune, rouge et bleu) et peuvent être utilisées pour préparer les solutions couleur de référence EP.
  • Fabriquées conformément aux directives du chapitre 2 de la pharmacopée européenne
  • Certificat d’étalonnage de la balance délivré conformément à la norme ISO 17025
  • Préparé de manière gravimétrique sur une base poids/poids à l’aide de poids traçables par OIML
  • Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre hautes performances étalonné selon les normes ISO Guide 34
  • Étalon couleur R = 1,0 jaune + 2,0 rouge + 7,0 acide chlorhydrique (10 g HCl/l) 
Spécification
Description European Pharmacopoeia Standard Color Solution R
Conditionnement Inviolable
Certificat d’analyse Yes
CAS 7705-08-0, 7646-79-9, 7647-01-0
Noms d’analytes ou de composants Iron chloride, Cobalt chloride, Hydrochloric acid
Forme physique Liquide
Couleur Rouge
Élément Iron Chloride, Cobalt Chloride, Hydrochloric Acid
Quantité 100 ml
Qualité Eu. Ph. Chapitre 2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • STANDARD SOLUTION R (RED) EUROPEAN PHARMACOPOEIA
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid 37%, cobalt dichloride